Drukuj
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC302533-1G PC302533-5G PC302533-500MG
APOSPC302533-1GEA 255 PLN
APOSPC302533-1G APOSPC302533-5G APOSPC302533-500MG
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Formuła: C₈H₅BrClF₃
MW: 273.48 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115849
Numer CAS: 886496-91-9
Jednostka: 3265
ADR: 8 II