Drukuj
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzylamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302528-1G PC302528-5G
APOSPC302528-1GEA 795 PLN
APOSPC302528-1G APOSPC302528-5G
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzylamine 97%
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzylamine
Formuła: C₉H₁₁ClFNO
MW: 203.64 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832346
Numer CAS: 1017779-02-0