Drukuj
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302526-10G PC302526-5G PC302526-1G PC302526-250MG
APOSPC302526-10GEA 0 PLN
APOSPC302526-10G APOSPC302526-5G APOSPC302526-1G APOSPC302526-250MG
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzaldehyde 98%
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzaldehyde
Formuła: C₉H₈ClFO₂
MW: 202.61 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06246181
Numer CAS: 883521-79-7