Drukuj
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
PC302520-1G PC302520-5G
APOSPC302520-1GEA 853 PLN
APOSPC302520-1G APOSPC302520-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetic acid
Formuła: C₉H₆BrF₃O₃
MW: 313.07 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11519378
Numer CAS: 1092461-35-2