Drukuj
3-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302516-1G PC302516-5G
APOSPC302516-1GEA 853 PLN
APOSPC302516-1G APOSPC302516-5G
3-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
3-(4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid
Formuła: C₁₁H₁₁F₃O₃
MW: 248.20 g/mol
Temp. topnienia: 94…97 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11519317
Numer CAS: 1005205-20-8