Drukuj
3-(4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302514-1G PC302514-5G
APOSPC302514-1GEA 870 PLN
APOSPC302514-1G APOSPC302514-5G
3-(4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid 98%
3-(4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)phenyl)propionic acid
Formuła: C₁₀H₈ClF₃O₃
Temp. topnienia: 79…82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09025399
Numer CAS: 916420-75-2