Drukuj
3-(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302509-1G PC302509-5G
APOSPC302509-1GEA 795 PLN
APOSPC302509-1G APOSPC302509-5G
3-(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid 97%
3-(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)propionic acid
Formuła: C₁₁H₁₁F₃O₃
Temp. topnienia: 71…73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11519318
Numer CAS: 881190-34-7