Drukuj
3-(3-Fluoro-5-methylphenyl)propionic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302484-1G PC302484-5G PC302484-10G
APOSPC302484-1GEA 580 PLN
APOSPC302484-1G APOSPC302484-5G APOSPC302484-10G
3-(3-Fluoro-5-methylphenyl)propionic acid 98%
3-(3-Fluoro-5-methylphenyl)propionic acid
Formuła: C₁₀H₁₁FO₂
MW: 182.19 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832369
Numer CAS: 1017779-56-4