Drukuj
3-(3-Fluoro-2-methoxyphenyl)propionic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-(3-Fluoro-2-methoxyphenyl)propanoic acid
PC302482-1G PC302482-5G PC302482-10G
APOSPC302482-1GEA 487 PLN
APOSPC302482-1G APOSPC302482-5G APOSPC302482-10G
3-(3-Fluoro-2-methoxyphenyl)propionic acid 97%
3-(3-Fluoro-2-methoxyphenyl)propionic acid
Formuła: C₁₀H₁₁FO₃
MW: 198.1900 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09999420
Numer CAS: 1092460-70-2