Drukuj
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302481-25G PC302481-5G PC302481-1G
APOSPC302481-25GEA 2250 PLN
APOSPC302481-25G APOSPC302481-5G APOSPC302481-1G
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid 97%
3-(3-Chloro-4-fluorophenyl)propionic acid
Formuła: C₉H₈ClFO₂
Temp. topnienia: 56…59 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04116056
Numer CAS: 881190-93-8