Drukuj
(2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302466-1G PC302466-5G
APOSPC302466-1GEA 1500 PLN
APOSPC302466-1G APOSPC302466-5G
(2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid 98%
(2-Methoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl)acetic acid
Formuła: C₁₀H₉F₃O₃
MW: 234.17 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832353
Numer CAS: 1017779-22-4