Drukuj
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
PC302459-1G PC302459-5G
APOSPC302459-1GEA 1420 PLN
APOSPC302459-1G APOSPC302459-5G
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide 98%
2-Fluoro-5-methyl-4-(trifluoromethyl)benzamide
Formuła: C₉H₇F₄NO
MW: 221.15 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD19687194
Numer CAS: 1323966-43-3