Drukuj
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302458-5G PC302458-1G
APOSPC302458-5GEA 580 PLN
APOSPC302458-5G APOSPC302458-1G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 98%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₉H₆F₄O₃
MW: 238.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22201034
Numer CAS: 1373920-90-1