Drukuj
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene
PC302454-1G PC302454-5G PC302454-10G
APOSPC302454-1GEA 1950 PLN
APOSPC302454-1G APOSPC302454-5G APOSPC302454-10G
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
2-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formuła: C₈H₅BrF₄O
MW: 273.02 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16652442
Numer CAS: 1240257-47-9
Jednostka: 3265
ADR: 8 III