Drukuj
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzyl bromide
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC302452-1G PC302452-5G
APOSPC302452-1GEA 1450 PLN
APOSPC302452-1G APOSPC302452-5G
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzyl bromide
2-Fluoro-4-(pentafluorothio)benzyl bromide
Formuła: C₇H₅BrF₆S
MW: 315.07 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD16652507
Numer CAS: 1240257-17-3
Jednostka: 3265
ADR: 8 III