Drukuj
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302448-25G PC302448-5G PC302448-1G
APOSPC302448-25GEA 2250 PLN
APOSPC302448-25G APOSPC302448-5G APOSPC302448-1G
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzonitrile 98%
2-Chloro-6-fluoro-3-methylbenzonitrile
Formuła: C₈H₅ClFN
Temp. topnienia: 58…60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660169
Numer CAS: 886500-98-7