Drukuj
2,4-Difluoro-3-methoxybenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302438-25G PC302438-5G PC302438-1G
APOSPC302438-25GEA 1830 PLN
APOSPC302438-25G APOSPC302438-5G APOSPC302438-1G
2,4-Difluoro-3-methoxybenzoic acid 98%
2,4-Difluoro-3-methoxybenzoic acid
Formuła: C₈H₆F₂O₃
Temp. topnienia: 195 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02258905
Numer CAS: 178974-97-5