Drukuj
2,3-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Dostawca: Apollo Scientific
PC302431-1G PC302431-5G
APOSPC302431-1GEA 1040 PLN
APOSPC302431-1G APOSPC302431-5G
2,3-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
2,3-Difluoro-4-methoxy-DL-phenylalanine
Formuła: C₁₀H₁₁F₂NO₃
MW: 231.20 g/mol
Temp. topnienia: 260 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832370
Numer CAS: 1256482-63-9