Drukuj
α-Bromo-2,3-dichloro-6-fluorotoluene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302429-10G PC302429-5G PC302429-50G
APOSPC302429-10GEA 1860 PLN
APOSPC302429-10G APOSPC302429-5G APOSPC302429-50G
α-Bromo-2,3-dichloro-6-fluorotoluene 98%
α-Bromo-2,3-dichloro-6-fluorotoluene
Formuła: C₇H₄BrCl₂F
MW: 257.92 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115873
Numer CAS: 886497-51-4