Drukuj
2,3-Dichloro-6-fluorobenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302428-5G PC302428-1G
APOSPC302428-5GEA 1020 PLN
APOSPC302428-5G APOSPC302428-1G
2,3-Dichloro-6-fluorobenzonitrile 98%
2,3-Dichloro-6-fluorobenzonitrile
Formuła: C₇H₂Cl₂FN
Temp. topnienia: 38…40 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115878
Numer CAS: 79544-26-6
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III