Drukuj
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302421-1G PC302421-5G
APOSPC302421-1GEA 400 PLN
APOSPC302421-1G APOSPC302421-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzonitrile
Formuła: C₈H₄F₃NO
MW: 187.12 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832329
Numer CAS: 1017778-48-1
Jednostka: 3276
ADR: 6.1 III