Drukuj
4-Ethoxy-2,6-difluorophenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302412-1G PC302412-5G PC302412-10G
APOSPC302412-1GEA 627 PLN
APOSPC302412-1G APOSPC302412-5G APOSPC302412-10G
4-Ethoxy-2,6-difluorophenol 98%
4-Ethoxy-2,6-difluorophenol
Formuła: C₈H₈F₂O₂
Temp. topnienia: 94…97 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09258699
Numer CAS: 1017779-55-3