Drukuj
(4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-(4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
PC302405-1G PC302405-5G PC302405-250MG
APOSPC302405-1GEA 1860 PLN
APOSPC302405-1G APOSPC302405-5G APOSPC302405-250MG
(4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(4,5-Difluoro-2-methoxyphenyl)acetic acid
Formuła: (C₆H₂F₂(OCH₃))CH₂COOH
MW: 186.16 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660348
Numer CAS: 886761-73-5