Drukuj
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302395-25G PC302395-5G PC302395-1G
APOSPC302395-25GEA 604 PLN
APOSPC302395-25G APOSPC302395-5G APOSPC302395-1G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Formuła: C₈H₄ClF₃O₂
Temp. topnienia: 158…161 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04972755
Numer CAS: 115754-20-6