Drukuj
(2-Fluoro-5-methylphenyl)acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302388-1G PC302388-5G PC302388-250MG
APOSPC302388-1GEA 638 PLN
APOSPC302388-1G APOSPC302388-5G APOSPC302388-250MG
(2-Fluoro-5-methylphenyl)acetic acid 98%
(2-Fluoro-5-methylphenyl)acetic acid
Formuła: C₉H₉FO₂
Temp. topnienia: 90…93 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660230
Numer CAS: 203314-27-6