Drukuj
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
PC302387-1G PC302387-5G
APOSPC302387-1GEA 522 PLN
APOSPC302387-1G APOSPC302387-5G
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2-Fluoro-5-methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formuła: C₁₀H₈F₄O₃
MW: 252.16 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22201046
Numer CAS: 1373920-85-4