Drukuj
2-Bromo-6-chloro-4-fluoroanisole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302382-5G PC302382-10G PC302382-1G
APOSPC302382-5GEA 650 PLN
APOSPC302382-5G APOSPC302382-10G APOSPC302382-1G
2-Bromo-6-chloro-4-fluoroanisole 98%
2-Bromo-6-chloro-4-fluoroanisole
Formuła: C₇H₅BrClFO
Temp. topnienia: 40…41 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115952
Numer CAS: 222712-93-8