Drukuj
2-Bromo-4-chloro-6-fluoroanisole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302381-5G PC302381-1G
APOSPC302381-5GEA 801 PLN
APOSPC302381-5G APOSPC302381-1G
2-Bromo-4-chloro-6-fluoroanisole 98%
2-Bromo-4-chloro-6-fluoroanisole
Formuła: C₇H₅BrClFO
MW: 239.47 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115953
Numer CAS: 886499-78-1