Drukuj
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302379-5G PC302379-10G PC302379-1G
APOSPC302379-5GEA 1020 PLN
APOSPC302379-5G APOSPC302379-10G APOSPC302379-1G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₃Cl₂F₃O₂
MW: 259.01 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09743917
Numer CAS: 25922-41-2