Drukuj
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302378-25G PC302378-5G PC302378-1G
APOSPC302378-25GEA 2900 PLN
APOSPC302378-25G APOSPC302378-5G APOSPC302378-1G
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2,6-Dichloro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formuła: C₈H₃Cl₂F₃O
Temp. topnienia: 48…50 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11519344
Numer CAS: 134741-65-4