Drukuj
(2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 2-(2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
PC302373-1G PC302373-5G PC302373-25G
APOSPC302373-1GEA 464 PLN
APOSPC302373-1G APOSPC302373-5G APOSPC302373-25G
(2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid 98%
(2,3-Difluoro-4-methoxyphenyl)acetic acid
Formuła: C₉H₈F₂O₃
MW: 202.15 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06660319
Numer CAS: 886503-70-4