Drukuj
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
PC302370-1G PC302370-5G PC302370-25G
APOSPC302370-1GEA 435 PLN
APOSPC302370-1G APOSPC302370-5G APOSPC302370-25G
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
6-Fluoro-3-methyl-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formuła: C₉H₄F₄O
MW: 206.14 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22201035
Numer CAS: 1373920-97-8