Drukuj
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302367-5G PC302367-10G PC302367-1G
APOSPC302367-5GEA 609 PLN
APOSPC302367-5G APOSPC302367-10G APOSPC302367-1G
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 97%
6-Chloro-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Formuła: C₈H₆ClFO₂
Temp. topnienia: 95…100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115946
Numer CAS: 112641-64-2