Drukuj
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302350-1G PC302350-5G PC302350-25G
APOSPC302350-1GEA 691 PLN
APOSPC302350-1G APOSPC302350-5G APOSPC302350-25G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formuła: C₁₀H₈F₃NO
MW: 215.18 g/mol
Temp. topnienia: 50…53 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832301
Numer CAS: 1000555-32-7