Drukuj
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Hydroxy-3-methoxybenzotrifluoride
PC302349-1G PC302349-5G
APOSPC302349-1GEA 551 PLN
APOSPC302349-1G APOSPC302349-5G
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenol 98%
4-Methoxy-3-(trifluoromethyl)phenol
Formuła: C₈H₇F₃O₂
MW: 192.14 g/mol
Temp. topnienia: 45…47 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832303
Numer CAS: 53903-59-6