Drukuj
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC302343-1G PC302343-5G
APOSPC302343-1GEA 400 PLN
APOSPC302343-1G APOSPC302343-5G
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
4-Methoxy-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formuła: C₁₀H₈F₃NO
Temp. topnienia: 30…33 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09025407
Numer CAS: 916420-88-7
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III