Drukuj
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
PC302338-1G PC302338-5G
APOSPC302338-1GEA 899 PLN
APOSPC302338-1G APOSPC302338-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
4-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formuła: C₈H₃ClF₄O₂
MW: 242.55 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD19687189
Numer CAS: 1323966-38-6
Jednostka: 3265
ADR: 8 III