Drukuj
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC302337-1G PC302337-5G PC302337-25G
APOSPC302337-1GEA 580 PLN
APOSPC302337-1G APOSPC302337-5G APOSPC302337-25G
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide 98%
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzyl bromide
Formuła: C₉H₉BrF₂O
MW: 251.07 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09258691
Numer CAS: 1017779-38-2
Jednostka: 3265
ADR: 8 II