Drukuj
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302332-5G PC302332-10G PC302332-1G
APOSPC302332-5GEA 218 PLN
APOSPC302332-5G APOSPC302332-10G APOSPC302332-1G
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
4-Ethoxy-3-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₉H₁₀F₃NO
MW: 205.18 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08056137
Numer CAS: 2713-74-8