Drukuj
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl bromide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302331-1G PC302331-5G PC302331-25G
APOSPC302331-1GEA 760 PLN
APOSPC302331-1G APOSPC302331-5G APOSPC302331-25G
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl bromide 98%
4-Ethoxy-2,6-difluorobenzyl bromide
Formuła: C₉H₉BrF₂O
MW: 251.07 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09258697
Jednostka: 3261
ADR: 8 III