Drukuj
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302319-1G PC302319-5G PC302319-10G
APOSPC302319-1GEA 182 PLN
APOSPC302319-1G APOSPC302319-5G APOSPC302319-10G
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde 97%
4-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formuła: C₈H₄ClF₃O₂
MW: 224.56 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD18393772
Numer CAS: 1261442-48-1