Drukuj
4-(Difluoromethoxy)cinnamic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302316-1G PC302316-5G
APOSPC302316-1GEA 435 PLN
APOSPC302316-1G APOSPC302316-5G
4-(Difluoromethoxy)cinnamic acid 97%
4-(Difluoromethoxy)cinnamic acid
Formuła: C₁₀H₈F₂O₃
Temp. topnienia: 183…186 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01222822
Numer CAS: 103962-07-8