Drukuj
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3-hydroxy-5-methoxy-benzotrifluoride
PC302309-1G PC302309-5G PC302309-25G
APOSPC302309-1GEA 218 PLN
APOSPC302309-1G APOSPC302309-5G APOSPC302309-25G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenol 98%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenol
Formuła: C₈H₇F₃O₂
MW: 192.137 g/mol
Temp. topnienia: 74…76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09025418
Numer CAS: 349-56-4