Drukuj
3'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC302307-1G PC302307-5G
APOSPC302307-1GEA 435 PLN
APOSPC302307-1G APOSPC302307-5G
3'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 98%
3'-Methoxy-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formuła: C₁₀H₉F₃O₂
Temp. topnienia: 54…58 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09025417
Numer CAS: 916421-06-2