Drukuj
3-Fluoro-2-methylcinnamic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302300-1G PC302300-5G PC302300-25G
APOSPC302300-1GEA 414 PLN
APOSPC302300-1G APOSPC302300-5G APOSPC302300-25G
3-Fluoro-2-methylcinnamic acid 97%
3-Fluoro-2-methylcinnamic acid
Formuła: C₁₀H₉FO₂
MW: 180.18 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06205416
Numer CAS: 155814-23-6