Drukuj
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC302296-5G PC302296-10G PC302296-1G
APOSPC302296-5GEA 421 PLN
APOSPC302296-5G APOSPC302296-10G APOSPC302296-1G
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzoic acid 97%
3-Ethoxy-2,6-difluorobenzoic acid
Formuła: C₉H₈F₂O₃
MW: 202.15 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11519368
Numer CAS: 651734-62-2