Drukuj
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxyphenol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302293-1G PC302293-5G PC302293-10G
APOSPC302293-1GEA 679 PLN
APOSPC302293-1G APOSPC302293-5G APOSPC302293-10G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxyphenol 97%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxyphenol
Formuła: C₇H₆ClFO₂
MW: 176.57 g/mol
Temp. topnienia: 62…65 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832264
Numer CAS: 1017777-55-7