Drukuj
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302291-1G PC302291-5G PC302291-10G
APOSPC302291-1GEA 604 PLN
APOSPC302291-1G APOSPC302291-5G APOSPC302291-10G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde 97%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxy-2-methylbenzaldehyde
Formuła: C₉H₈ClFO₂
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD22201016
Numer CAS: 1373920-69-4