Drukuj
3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC302279-1G PC302279-5G PC302279-25G
APOSPC302279-1GEA 464 PLN
APOSPC302279-1G APOSPC302279-5G APOSPC302279-25G
3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
3-[4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formuła: C₁₀H₈ClF₃O₂
MW: 252.62 g/mol
Temp. topnienia: 77…82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06823954
Numer CAS: 900027-15-8