Drukuj
3,5-Difluoro-o-toluic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3,5-Difluoro-2-methylbenzoic acid
PC302272-1G PC302272-5G PC302272-10G
APOSPC302272-1GEA 638 PLN
APOSPC302272-1G APOSPC302272-5G APOSPC302272-10G
3,5-Difluoro-o-toluic acid 98%
3,5-Difluoro-o-toluic acid
Formuła: C₈H₆F₂O₂
MW: 172.13 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09832334
Numer CAS: 1003710-06-2